Diethylpyrocarbonat

Lieferant: Roth Carl
Achtung

Synonyme: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC

K028.1 K028.3
ROTHK028.1EA 82.3 EUR
ROTHK028.1 ROTHK028.3
Diethylpyrocarbonat
Diethylpyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molekulargewicht: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93
Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR