Diethylpyrocarbonat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
22057917-25G 22057917-100G
MOLE22057917-25GEA 144 EUR
MOLE22057917-25G MOLE22057917-100G
Diethylpyrocarbonat
Diethylpyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molekulargewicht: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93
Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088