Diethylpyrocarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41751.0005 8.41751.0025
8.41751.0005EA 38 EUR
8.41751.0005 8.41751.0025
Diethylpyrocarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethylpyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molekulargewicht: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93
Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 162.14 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (24 hPa)
Flash Point 69 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)