Diethylpyrocarbonat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Achtung
|
Synonyme:
DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
298711-100
298711-25
298711-100EA
544
EUR
298711-100
298711-25
Diethylpyrocarbonat, Millipore®
Diethylpyrocarbonat
Formel:
O(COOC₂H₅)₂ Molekulargewicht: 162.14 g/mol Siedepunkt: 93 Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 69 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009106 CAS-Nummer: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |