Diethylpyrocarbonat ≥97,5%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
E174-25GEA 99.4 EUR
E174-25G E174-100G
Diethylpyrocarbonat ≥97,5%, hochrein
Diethylpyrocarbonat
DEPC für die Inaktivierung von RNase in Wasser und Laborutensilien. DEPC modifiziert Histidinreste in RNase. DEPC kann mit PBS oder MOPS Puffer genutzt werden, ist unverträglich mit TRIS und HEPES.
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molekulargewicht: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93 – 94 °C
Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9702c5e35cd698e404dd5a1f3fdc66f22333ae6a&vid=2b31173ec3b52910da8dcf5c40d7e8be6f3817df&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (acid assay) >97.5%