Diethylpyrocarbonat 97%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC

170250050 170250250 170251000 170255000
ACRO170250050EA 27.8 EUR
ACRO170250050 ACRO170250250 ACRO170251000 ACRO170255000
Diethylpyrocarbonat 97%, rein
Diethylpyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molekulargewicht: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93…94 °C (18 mmHg)
Dichte: 1.1175 g/cm³
Flammpunkt: 69 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Specific gravity (20/4°C) 1.11 to 1.25
Titration excess NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR