Di-tert-butylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
34660-100G-F
34660-1KG-F
34660-25G-F
34660-500G-F
SIAL34660-100G-FEA
122
EUR
SIAL34660-100G-F
SIAL34660-1KG-F
SIAL34660-25G-F
SIAL34660-500G-F
Di-tert-butylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel:
C₁₀H₁₈O₅ Molekulargewicht: 218.25 g/mol Siedepunkt: 235 Schmelzpunkt: 20…23 °C Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 37 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008805 CAS-Nummer: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN-Nummer: 2930 ADR: 6.1 I |