Di-tert-butylpyrocarbonat zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500 8.18282.9020
8.18282.0025EA 49 EUR
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500 8.18282.9020
Di-tert-butylpyrocarbonat zur Synthese
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Molekulargewicht: 218.25 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 20…23 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 37
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN-Nummer: 2929
ADR: 6.1 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 20 - 24 °C
Molar Mass 218.25 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (0.7 hPa)
Flash Point 37 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials