Ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W241504-1KG-K W241504-25KG-K W241504-5KG-K
SIALW241504-1KG-KEA 73.7 EUR
SIALW241504-1KG-K SIALW241504-25KG-K SIALW241504-5KG-K
Ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
Molekulargewicht: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 180.8
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009199
CAS-Nummer: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793