Ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
688983-1KG
688983-240KG
688983-25KG
SIAL688983-1KGEA
120
EUR
SIAL688983-1KG
SIAL688983-240KG
SIAL688983-25KG
Ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetat
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molekulargewicht: 130.14 g/mol Siedepunkt: 180.8 Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1.0188 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 65 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009199 CAS-Nummer: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Merck Index: 13,03793 |