Ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
537349-1KG
537349-3KG
SIAL537349-1KGEA
74.7
EUR
SIAL537349-1KG
SIAL537349-3KG
Ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetat
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molekulargewicht: 130.14 g/mol Siedepunkt: 180.8 Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1.0188 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 65 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009199 CAS-Nummer: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Merck Index: 13,03793 |