Ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
00410-100ML 00410-1L
SIAL00410-100MLEA 44.8 EUR
SIAL00410-100ML SIAL00410-1L
Ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
Molekulargewicht: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 180.8
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009199
CAS-Nummer: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793