Ethylacetoacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.09622.0100
8.09622.1000
8.09622.2500
8.09622.9025
8.09622.0100EA
32.8
EUR
8.09622.0100
8.09622.1000
8.09622.2500
8.09622.9025
Ethylacetoacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetat
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molekulargewicht: 130.14 g/mol Siedepunkt: 180.8 Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1.0188 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 65 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009199 CAS-Nummer: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Merck Index: 13,03793 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 116 g/l (20 °C) |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 130.14 g/mol |
Boiling Point | 180.0 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 65 °C |
Refractive Index | 1.419 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 - 54 %(V) |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.0 (110 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 280 °C |