Ethylacetoacetat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
117970025
117970250
117970010
ACRO117970025EA
83.7
EUR
ACRO117970025
ACRO117970250
ACRO117970010
Ethylacetoacetat 99%, rein
Ethylacetoacetat
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molekulargewicht: 130.14 g/mol Siedepunkt: 180.8 Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1.03 g/cm³ Flammpunkt: 70 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009199 CAS-Nummer: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Merck Index: 13,03793 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |