Ethylpyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W245712-100G-K
W245712-1KG-K
W245712-5KG-K
SIALW245712-100G-KEA
121
EUR
SIALW245712-100G-K
SIALW245712-1KG-K
SIALW245712-5KG-K
Ethylpyruvat, Sigma-Aldrich®
Ethylpyruvat
Formel:
C₅H₈O₃ Molekulargewicht: 116.12 g/mol Siedepunkt: 144…147 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009123 CAS-Nummer: 617-35-6 EINECS: 210-511-2 UN-Nummer: 3272 ADR: 3 III |