Ethylpyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E47808-100G E47808-25G
SIALE47808-100GEA 144 EUR
SIALE47808-100G SIALE47808-25G
Ethylpyruvat, Sigma-Aldrich®
Ethylpyruvat
Formel: C₅H₈O₃
Molekulargewicht: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 144…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009123
CAS-Nummer: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN-Nummer: 3272
ADR: 3 III