Acetoacetanilid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
102360010
102365000
102360050
ACRO102360010EA
54.2
EUR
ACRO102360010
ACRO102365000
ACRO102360050
Acetoacetanilid 99%
Acetoacetanilid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Siedepunkt: 129 °C (32 mmHg) Schmelzpunkt: 83…86 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 162 °C |
MDL Number:
MFCD00008780 CAS-Nummer: 102-01-2 EINECS: 202-996-4 Merck Index: 13,00059 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 83 to 86 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...