Aceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W332615-100G
W332615-1KG
W332615-SAMPLE
SIALW332615-100GEA
95.8
EUR
SIALW332615-100G
SIALW332615-1KG
SIALW332615-SAMPLE
Aceton, Sigma-Aldrich®
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Molekulargewicht: 58.08 g/mol Siedepunkt: 56.2 Schmelzpunkt: –95.4 °C Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN-Nummer: 1090 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |