3-Hydroxypropiononitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylene Cyanohydrin, 2-Cyanoethanol, 3-Hydroxypropionitrile, Hydracrylonitrile, β-Hydroxypropiononitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109924-1KG 109924-250G
SIAL109924-1KGEA 124 EUR
SIAL109924-1KG SIAL109924-250G
3-Hydroxypropiononitril, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxypropiononitril
Formel: C₃H₅NO
Molekulargewicht: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 228
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002826
CAS-Nummer: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 13,03828