3-Hydroxypropiononitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylene Cyanohydrin, 2-Cyanoethanol, 3-Hydroxypropionitrile, Hydracrylonitrile, β-Hydroxypropiononitrile
L12570.30 L12570.14 L12570.0B
L12570.30EA 44.4 EUR
L12570.30 L12570.14 L12570.0B
3-Hydroxypropiononitril ≥97%
3-Hydroxypropiononitril
Purity: 98% CAS No.: 109-78-4 Molecular Formula: C3H5NO Formula Weight: 71.08 Flash Point: 128°(262°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -46° Boiling Point: 227-228° Beilstein Reference: 635773 Merck Reference: 14,3794 MDL No.: MFCD00002826
Formel: C₃H₅NO
Molekulargewicht: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 227…228 °C
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 1.041
Flammpunkt: 128 °C (262 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002826
CAS-Nummer: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 13,03828