Acetonitril, wasserfrei ≥99,8%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
271004-100ML 271004-1L 271004-2L 271004-12X100
SIAL271004-100MLEA 93.3 EUR
SIAL271004-100ML SIAL271004-1L SIAL271004-2L SIAL271004-12X100
Acetonitril, wasserfrei ≥99,8%, Sigma-Aldrich®
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molekulargewicht: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81.6
Schmelzpunkt: –45.7 °C
Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN-Nummer: 1648
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM