Chloralhydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
K318.1
K318.2
ROTHK318.1EA
144
EUR
ROTHK318.1
ROTHK318.2
Chloralhydrat
Chloralhydrat
Formel:
Cl₃CCH(OH)₂ Siedepunkt: 97.5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 52 °C Dichte: 1.901 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044479 CAS-Nummer: 302-17-0 EINECS: 206-117-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02113 |