Chloralhydrat 98.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
232470500
232475000
232470025
ACRO232470500EA
29.5
EUR
ACRO232470500
ACRO232475000
ACRO232470025
Chloralhydrat 98.5%
Chloralhydrat
Formel:
Cl₃CCH(OH)₂ Siedepunkt: 97.5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 57 °C Dichte: 1,901 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044479 CAS-Nummer: 302-17-0 EINECS: 206-117-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,02113 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Transparent colorless to white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Residue after evaporation | ≤0.1 % |
pH | 3.5 to 5.5 (10 % in water) |
Titration excess NaOH | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Chloral alcoholate | Passes test |