6-Chlor-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C45008-25G C45008-5G
SIALC45008-25GEA 61.3 EUR
SIALC45008-25G SIALC45008-5G
6-Chlor-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
6-Chlor-1-hexanol
Formel: C₆H₁₃ClO
Siedepunkt: 110 °C (14 mmHg)
Dichte: 1.0241 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002984
CAS-Nummer: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2