4-Chlor-1-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

278823-250ML 278823-50ML
SIAL278823-250MLEA 451 EUR
SIAL278823-250ML SIAL278823-50ML
4-Chlor-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-1-butanol
Formel: C₄H₉ClO
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002967
CAS-Nummer: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR