5-Chlor-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C62603-100G C62603-25G
SIALC62603-100GEA 159 EUR
SIALC62603-100G SIALC62603-25G
5-Chlor-2-pentanon, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-pentanon
Formel: C₅H₉ClO
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001008
CAS-Nummer: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III