Chloracetonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02604.0100 8.02604.0250
8.02604.0100EA 60 EUR
8.02604.0100 8.02604.0250
Chloracetonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chloracetonitril
Formel: C₂H₂ClN
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001885
CAS-Nummer: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
UN-Nummer: 2668
ADR: 6.1 (3),I