2-Chlorbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C28898-100ML
C28898-250ML
SIALC28898-100MLEA
29.2
EUR
SIALC28898-100ML
SIALC28898-250ML
2-Chlorbutan, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbutan
Formel:
C₄H₉Cl Siedepunkt: 68 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –132 °C Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –10 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000871 CAS-Nummer: 78-86-4 EINECS: 201-151-7 UN-Nummer: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 13,01560 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...