8-Brom-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 8-Bromooctan-1-ol, 1-Bromo-8-hydroxyoctane
294144-1G 294144-5G
SIAL294144-1GEA 43.5 EUR
SIAL294144-1G SIAL294144-5G
8-Brom-1-octanol, Sigma-Aldrich®
8-Brom-1-octanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₆CH₂OH
Molekulargewicht: 209.13 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010388
CAS-Nummer: 50816-19-8
EINECS: 256-785-7