3-Brom-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
167169-100G
167169-25G
167169-5G
SIAL167169-100GEA
387
EUR
SIAL167169-100G
SIAL167169-25G
SIAL167169-5G
3-Brom-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Brom-1-propanol
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂OH Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa) Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002942 CAS-Nummer: 627-18-9 EINECS: 210-986-6 |