2,2,2-Tribromethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tribromoethyl alcohol
421430100
421430500
421432500
ACRO421430100EA
43
EUR
ACRO421430100
ACRO421430500
ACRO421432500
2,2,2-Tribromethanol 99%
2,2,2-Tribromoethanol
Formel:
Br₃CCH₂OH Siedepunkt: 92 - 93 °C (10 -rr) Schmelzpunkt: 73…79 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004671 CAS-Nummer: 75-80-9 EINECS: 200-903-1 Merck Index: 12,09743 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 82 °C |
GC | ≥98.5 % |