1,3-Dibrom-2-propanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
406541000
406540250
ACRO406541000EA
254
EUR
ACRO406541000
ACRO406540250
1,3-Dibrom-2-propanol 95%
1,3-Dibrom-2-propanol
Formel:
BrH₂CCH(OH)CH₂Br Siedepunkt: 89 °C (1013 hPa) Dichte: 2,13 g/cm³ Flammpunkt: 46 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000216 CAS-Nummer: 96-21-9 EINECS: 202-489-8 UN-Nummer: 1987 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |