Bromacetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
123986-500G 123986-100G 123986-1KG
SIAL123986-500GEA 171 EUR
SIAL123986-500G SIAL123986-100G SIAL123986-1KG
Bromacetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Bromacetaldehyddiethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000214
CAS-Nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II