1-Brom-2-methoxyethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Bromoethyl methyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238155-25G 238155-5G
SIAL238155-25GEA 73.8 EUR
SIAL238155-25G SIAL238155-5G
1-Brom-2-methoxyethan, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-methoxyethan
Formel: BrH₂CCH₂OCH₃
Molekulargewicht: 138.99 g/mol
Siedepunkt: 110
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000236
CAS-Nummer: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN-Nummer: 3271
ADR: 3 III