Bronopol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
A11639.22
A11639.36
A11639.PG
A11639.22EA
153
EUR
A11639.22
A11639.36
A11639.PG
Bronopol ≥98%
Bronopol
Purity: 98+%
CAS No.: 52-51-7
Molecular Formula: C3H6BrNO4
Formula Weight: 199.99
pH: 5-7
Melting Point: ca 122-132°
Beilstein Reference: 1705868
Merck Reference: 14,1447
UN No.: 3241
MDL No.: MFCD00007390
Formel:
HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH Molekulargewicht: 199.99 g/mol Siedepunkt: 388 Schmelzpunkt: ∼122…132 °C Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007390 CAS-Nummer: 52-51-7 EINECS: 200-143-0 UN-Nummer: 3241 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,01432 |