6-Bromcapronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 6-Bromohexanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
150452-100G 150452-25G 150452-5G
SIAL150452-100GEA 125 EUR
SIAL150452-100G SIAL150452-25G SIAL150452-5G
6-Bromcapronsäure, Sigma-Aldrich®
6-Bromcapronsäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Molekulargewicht: 195.06 g/mol
Siedepunkt: 165
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Dichte: 1.4068 g/cm³ (30 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004422
CAS-Nummer: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 III