4'-Bromacetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L02924.18 L02924.30
L02924.18EA 51.7 EUR
L02924.18 L02924.30
4'-Bromacetanilid ≥98%
4'-Bromacetanilid
Purity: 98% CAS No.: 103-88-8 Molecular Formula: C8H8BrNO Formula Weight: 214.06 Odour: Odourless Melting Point: 166-171° Beilstein Reference: 2208091 Merck Reference: 14,1399 MDL No.: MFCD00000092
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 166…171 °C
Dichte: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000092
CAS-Nummer: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Merck Index: 14,1399