Ethylbrompyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E14578-100G E14578-25G E14578-5G
SIALE14578-100GEA 266 EUR
SIALE14578-100G SIALE14578-25G SIALE14578-5G
Ethylbrompyruvat, Sigma-Aldrich®
Ethylbrompyruvat
Formel: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Molekulargewicht: 195.01 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (13 hPa)
Dichte: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000204
CAS-Nummer: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II