Ethylbrompyruvat ≥75%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
L00582.06 L00582.14 L00582.22
L00582.06EA 28.7 EUR
L00582.06 L00582.14 L00582.22
Ethylbrompyruvat ≥75%, technische Qualität
Ethylbrompyruvat
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide
Purity: 85% CAS No.: 70-23-5 Molecular Formula: C5H7BrO3 Formula Weight: 195.02 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 98-100°/10mm Beilstein Reference: 1760158 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000204
Formel: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 98…100 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.555
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000204
CAS-Nummer: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III