1-Brom-4-chlorbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B60800-100G B60800-25G
SIALB60800-100GEA 154 EUR
SIALB60800-100G SIALB60800-25G
1-Brom-4-chlorbutan, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-chlorbutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.4895 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001010
CAS-Nummer: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III