1-Brom-3-chlorpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B62404-1KG B62404-250G
SIALB62404-1KGEA 117 EUR
SIALB62404-1KG SIALB62404-250G
1-Brom-3-chlorpropan, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-chlorpropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000998
CAS-Nummer: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN-Nummer: 2688
ADR: 6.1,III