1-Bromheptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Heptyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B67570-100G B67570-500G
SIALB67570-100GEA 54 EUR
SIALB67570-100G SIALB67570-500G
1-Bromheptan, Sigma-Aldrich®
1-Bromheptan
Formel: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 1.1602 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000273
CAS-Nummer: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III