1,4-Dibrombutan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ100

140805-100G 140805-500G
SIAL140805-100GEA 43.5 EUR
SIAL140805-100G SIAL140805-500G
1,4-Dibrombutan, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibrombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000261
CAS-Nummer: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR