1,2-Dibromethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
D40752-1KG D40752-250G D40752-5G
SIALD40752-1KGEA 90.7 EUR
SIALD40752-1KG SIALD40752-250G SIALD40752-5G
1,2-Dibromethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromethan
Formel: BrH₂CCH₂Br
Siedepunkt: 131.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000233
CAS-Nummer: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN-Nummer: 1605
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03830