1,2-Dibromethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
240656-100G
240656-5G
SIAL240656-100GEA
40.2
EUR
SIAL240656-100G
SIAL240656-5G
1,2-Dibromethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromethan
Formel:
BrH₂CCH₂Br Siedepunkt: 131.7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 10 °C Dichte: 2.18 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000233 CAS-Nummer: 106-93-4 EINECS: 203-444-5 UN-Nummer: 1605 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,03830 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...