1,5-Hexadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hexa-1,5-diene
M-Clarity™ quality level = MQ100
128554-100G
128554-25G
SIAL128554-100GEA
109
EUR
SIAL128554-100G
SIAL128554-25G
1,5-Hexadien, Sigma-Aldrich®
1,5-Hexadien
Formel:
C₆H₁₀ Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –141 °C Dichte: 0.692 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008666 CAS-Nummer: 592-42-7 EINECS: 209-754-7 UN-Nummer: 2458 ADR: 3,II |