Multi-Tube Vortex-Schüttler
Lieferant: OHAUS
30392166 30392173 30573837
OHAU30392166EA 3450 EUR
OHAU30392166 OHAU30392173 OHAU30573837
Multi-Tube Vortex-Schüttler
Schüttler Vortex-Schüttler
Diese Mehrrohr-Vortexer sind ideal für die Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz. Auswechselbare Schaumgestelle für Vortex-Röhrchen mit Durchmessern von 10 bis 29 mm sind erhältlich. Die Vortex-Wirkung wird erzeugt, indem die Oberseite der Probe an ihrem Platz gehalten wird, während die Unterseite frei in einer 3,6 mm-Umlaufbahn rotieren kann.
  • Ideal zum Mischen vieler Röhrchen auf einmal
  • Verarbeitet größere Volumina als Standard-Vortexer
  • Analoge und digitale Modelle sind verfügbar
  • Das einteilige Gehäusedesign aus Edelstahl trägt dazu bei, den Vortexer sauber und frei von Verunreinigungen zu halten
  • Kann für Suspensionen und Hochdurchsatztests in klinischen, Umwelt- und Chemielaboren verwendet werden
  • Kann bei Bedingungen von 4 bis 40 °C (von 20 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) verwendet werden.
Der analoge Vortexer hat eine einstellbare Geschwindigkeit mit einem automatischen Timer für einfache Wiederholungsvorgänge und eine praktisch abgewinkelte Frontplatte.
Der digitale Vortexer verfügt über einen Mikroprozessor-Controller für die digitale Programmierung von Geschwindigkeit und Zeit sowie eine Pulsfunktion für schwierige Mischanwendungen. Ideal für Anwendungen, die Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern. Digitale Anzeigen von Geschwindigkeit und Zeit sind auf dem gut lesbaren LED-Display leicht zu sehen.
Timer kann programmiert oder im Dauerbetrieb betrieben werden. Vielseitige Pulsfunktion stoppt und startet das Gerät in vorbestimmten Schritten, um den Mischvorgang noch weiter zu rühren. Programmierbarer Pulsmodus ermöglicht dem Benutzer, die Puls-Ein- und Puls-Aus-Zeiten zwischen 1 und 59 Sekunden in 1-Sekunden-Intervallen einzustellen. Diese Funktion verbessert die Wirbelwirkung, indem sie eine kräftigere Mischung erzeugt.
Lieferumfang: Lieferung mit Schalenpolstersatz zur Unterstützung und einem 12 mm-Schaumstoffgestell für Reagenzgläser.