Sorbinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
A16196.0B A16196.0I A16196.30 A16196.36
A16196.0BEA 85.7 EUR
A16196.0B A16196.0I A16196.30 A16196.36
Sorbinsäure ≥99%
Sorbinsäure
Purity: 99% CAS No.: 110-44-1 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 132-135° Boiling Point: 228° dec. Beilstein Reference: 1741831 Merck Reference: 14,8721 MDL No.: MFCD00002703
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Siedepunkt: 228 °C (dec.)
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Dichte: 1.205
Flammpunkt: 127 °C (260 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002703
CAS-Nummer: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 14,8721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM