Methyllinoleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1876-5G L1876-25G L1876-10G
SIALL1876-5GEA 255 EUR
SIALL1876-5G SIALL1876-25G SIALL1876-10G
Methyllinoleat, Sigma-Aldrich®
Methyllinoleat
Formel: C₁₉H₃₄O₂
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009534
CAS-Nummer: 112-63-0
EINECS: 203-993-0