Bathophenanthrolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
133159-1G 133159-500MG
SIAL133159-1GEA 169 EUR
SIAL133159-1G SIAL133159-500MG
Bathophenanthrolin, Sigma-Aldrich®
Bathophenanthrolin
Formel: C₂₄H₁₆N₂
Molekulargewicht: 332.4 g/mol
Siedepunkt: 508
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004976
CAS-Nummer: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1